Documenti fondamentali
ATE428009897
AstaTech, Inc.
5-BROMO-2-(2-(TRIMETHYLSILYL)ETHYNYL)PYRIDINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.2
Numero MDL:
Punto di fusione
182 C
Iupac Name
5-bromo-2-[(trimethylsilyl)ethynyl]pyridine
Inchi Code
1S/C10H12BrNSi/c1-13(2,3)7-6-10-5-4-9(11)8-12-10/h4-5,8H,1-3H3
InChI
SXNXITICOVAGOK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=39899
Melting Point
182 C
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB6472
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)