Key Documents
ATE428009205
AstaTech, Inc.
N-(2-BOC-AMINOACETYL)CYCLOBUTYLAMINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.29
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-(cyclobutylamino)-2-oxoethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H20N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-9(14)13-8-5-4-6-8/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChI
LCICCMSOKHHGBI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=39944
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB6623
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola ā€˜Lottoā€™ o ā€˜Batchā€™.
Possiedi giĆ  questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nellā€™Archivio dei documenti.
Visita lā€™Archivio dei documenti