Documenti fondamentali
ATE428007607
AstaTech, Inc.
1-(3-AMINOPHENYL)PIPERAZIN-2-ONE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.23
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3-aminophenyl)-2-piperazinone
Inchi Code
1S/C10H13N3O/c11-8-2-1-3-9(6-8)13-5-4-12-7-10(13)14/h1-3,6,12H,4-5,7,11H2
InChI
PGUYPEBXXBSLCE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=42243
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=30569
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)