Documenti fondamentali
ATE428007454
AstaTech, Inc.
4-FLUOROPICOLINAMIDE
Scegli un formato
250 MG
CHF 229.07
SKU del venditore: 30416-250MG
CHF 229.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 229.07
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.12
Numero MDL:
SKU del venditore: 30416-250MG
CHF 229.07
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
4-fluoro-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C6H5FN2O/c7-4-1-2-9-5(3-4)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10)
InChI
MLTFGDXXDPAAAF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=42105
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=30416
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)