Documenti fondamentali
ATE423889707
AstaTech, Inc.
(5-BROMO-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)METHANAMINE HCL
Scegli un formato
50 MG
CHF 290.31
250 MG
CHF 717.64
SKU del venditore: 86223-50MG
CHF 290.31
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 290.31
250 MG
CHF 717.64
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.52
Numero MDL:
SKU del venditore: 86223-50MG
CHF 290.31
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C3H4BrN3S.ClH/c4-3-7-6-2(1-5)8-3;/h1,5H2;1H
InChI
FEXXKAKBJIANBR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=39039
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=86223
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)