Documenti fondamentali
ATE423889671
AstaTech, Inc.
2-AMINO-2-(PYRROLIDIN-3-YL)ACETIC ACID 2HCL
Scegli un formato
250 MG
CHF 291.64
1 G
CHF 671.04
5 G
CHF 2’026.26
SKU del venditore: 67423-250MG
CHF 291.64
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 291.64
1 G
CHF 671.04
5 G
CHF 2’026.26
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.09
Numero MDL:
SKU del venditore: 67423-250MG
CHF 291.64
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-2-(pyrrolidin-3-yl)acetic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O2.2ClH/c7-5(6(9)10)4-1-2-8-3-4;;/h4-5,8H,1-3,7H2,(H,9,10);2*1H
InChI
HOBJVOBXDWYSLG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=9172
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=67423
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)