Documenti fondamentali
ATE423887510
AstaTech, Inc.
3-ISOPROPYLPIPERIDIN-4-ONE HCL
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.67
Numero MDL:
Iupac Name
3-isopropylpiperidin-4-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-6(2)7-5-9-4-3-8(7)10;/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI
AZGIKIUSRJHLCG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=37504
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20254
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)