Documenti fondamentali
ATE413077893
AstaTech, Inc.
2,2,2-TRIFLUORO-1-(PYRIDIN-3-YL)ETHANOL
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(3-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)6(12)5-2-1-3-11-4-5/h1-4,6,12H
InChI
LHXKPHQPUHHFQW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=25844
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=RB1149
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)