Documenti fondamentali
ATE413077885
AstaTech, Inc.
4,4,4-TRIFLUOROBUTYLAMINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.11
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
P. ebollizione
90-91 C
Iupac Name
4,4,4-trifluoro-1-butanamine
Inchi Code
1S/C4H8F3N/c5-4(6,7)2-1-3-8/h1-3,8H2
InChI
LAXWLCVPJLBABV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=26076
Boiling point
90-91 C
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=FD2100
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)