ATE413076886
AstaTech, Inc.
SPIRO[CYCLOPROPANE-1,3'-PYRROLO[2,3-C]PYRIDIN]-2'(1'H)-ONE
Scegli un formato
SKU del venditore: 85477-100MG
CHF 508.63
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 85477-100MG
CHF 508.63
Iupac Name
spiro[cyclopropane-1,3'-pyrrolo[2,3-c]pyridin]-2'(1'H)-one
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c12-8-9(2-3-9)6-1-4-10-5-7(6)11-8/h1,4-5H,2-3H2,(H,11,12)
InChI
RTLBWSBCYZQKGW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=85477
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)