Documenti fondamentali
ATE413076874
AstaTech, Inc.
4'-METHOXYSPIRO[CYCLOPROPANE-1,3'-INDOLINE]
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.23
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4'-methoxyspiro[cyclopropane-1,3'-indoline]
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-13-9-4-2-3-8-10(9)11(5-6-11)7-12-8/h2-4,12H,5-7H2,1H3
InChI
MYUFPLMFHJOOLV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=31163
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=85416
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)