Documenti fondamentali
ATE413076294
AstaTech, Inc.
(R)-TERT-BUTYL (1-(PYRROLIDIN-3-YL)CYCLOPROPYL)CARBAMATE
Scegli un formato
50 MG
CHF 326.25
250 MG
CHF 591.17
SKU del venditore: 84977-50MG
CHF 326.25
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 326.25
250 MG
CHF 591.17
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.32
Numero MDL:
SKU del venditore: 84977-50MG
CHF 326.25
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (R)-(1-(pyrrolidin-3-yl)cyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-12(5-6-12)9-4-7-13-8-9/h9,13H,4-8H2,1-3H3,(H,14,15)/t9-/m1/s1
InChI
QJTCVIHNVLALCL-SECBINFHSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=30862
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84977
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)