ATE410297489
AstaTech, Inc.
2,6-DIAMINO-5-(2,2-DIETHOXYETHYL)PYRIMIDIN-4-OL
About This Item
Iupac Name
2,6-diamino-5-(2,2-diethoxyethyl)-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C10H18N4O3/c1-3-16-7(17-4-2)5-6-8(11)13-10(12)14-9(6)15/h7H,3-5H2,1-2H3,(H5,11,12,13,14,15)
InChI
ZXIXLDUPAYIQIL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB3612
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)