Documenti fondamentali
ATE410295900
AstaTech, Inc.
5-PHENYLOXAZOLE-4-CARBONYL CHLORIDE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.62
Numero MDL:
Iupac Name
5-phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-10(13)8-9(14-6-12-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI
BYLADISDYODORG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=20647
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=24337
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)