Documenti fondamentali
ATE398813361
AstaTech, Inc.
2-FLUORO-10H-PHENOTHIAZINE
Scegli un formato
50 MG
CHF 237.06
250 MG
CHF 708.32
1 G
CHF 1’688.12
SKU del venditore: 83298-50MG
CHF 237.06
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 237.06
250 MG
CHF 708.32
1 G
CHF 1’688.12
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.27
Numero MDL:
SKU del venditore: 83298-50MG
CHF 237.06
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-fluoro-10H-phenothiazine
Inchi Code
1S/C12H8FNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H
InChI
GVIIQJJWPGIHCV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=19777
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=83298
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)