ATE398811679
AstaTech, Inc.
(R)-1-BENZYL 3-ETHYL PIPERIDINE-1,3-DICARBOXYLATE
Scegli un formato
SKU del venditore: 81469-250MG
CHF 162.51
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 81469-250MG
CHF 162.51
Iupac Name
1-benzyl 3-ethyl (3R)-1,3-piperidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C16H21NO4/c1-2-20-15(18)14-9-6-10-17(11-14)16(19)21-12-13-7-4-3-5-8-13/h3-5,7-8,14H,2,6,9-12H2,1H3/t14-/m1/s1
InChI
NJRONXOELMBCSE-CQSZACIVSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=81469
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)