ATE389310871
AstaTech, Inc.
2,5-DIMETHYL-4-IODOPHENOL
About This Item
Iupac Name
4-iodo-2,5-dimethylphenol
Inchi Code
1S/C8H9IO/c1-5-4-8(10)6(2)3-7(5)9/h3-4,10H,1-2H3
InChI
RFAXNKKOQUYDKE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=17752
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CL9013
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)