ATE386054936
AstaTech, Inc.
(3-FLUOROPIPERIDIN-3-YL)METHANOL HCL
About This Item
Iupac Name
(3-fluoro-3-piperidinyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12FNO.ClH/c7-6(5-9)2-1-3-8-4-6;/h8-9H,1-5H2;1H
InChI
AGSUXIYGGWFJKX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=15404
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=69591
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola āLottoā o āBatchā.
Possiedi giĆ questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nellāArchivio dei documenti.