Documenti fondamentali
ATE371592468
AstaTech, Inc.
3-AMINO-5-FLUOROBENZAMIDE
Scegli un formato
1 G
CHF 189.13
5 G
CHF 474.02
SKU del venditore: CL8854-1G
CHF 189.13
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 189.13
5 G
CHF 474.02
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.14
Numero MDL:
SKU del venditore: CL8854-1G
CHF 189.13
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-5-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C7H7FN2O/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,9H2,(H2,10,11)
InChI
XEBNJYARAWCSGJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=12508
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CL8854
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)