Documenti fondamentali
ATE341034110
AstaTech, Inc.
2-CHLORO-N,N,2-TRIPHENYLACETAMIDE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.81
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-N,N,2-triphenylacetamide
Inchi Code
1S/C20H16ClNO/c21-19(16-10-4-1-5-11-16)20(23)22(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
InChI
BIEVSHYOKVZZRR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10745
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3752
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)