Documenti fondamentali
ATE341034089
AstaTech, Inc.
2-(2-CHLORO-4-NITROPHENOXY)ACETAMIDE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.61
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2-chloro-4-nitrophenoxy)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O4/c9-6-3-5(11(13)14)1-2-7(6)15-4-8(10)12/h1-3H,4H2,(H2,10,12)
InChI
KECLWJHPOYLZHY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10724
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR3689
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)