Documenti fondamentali
ATE341033816
AstaTech, Inc.
2-HYDROXY-2-(2-METHYLPHENYL)ETHYLAMINE OXALATE
Scegli un formato
100 MG
CHF 251.70
250 MG
CHF 423.43
1 G
CHF 801.51
SKU del venditore: AR2909-100MG
CHF 251.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 251.70
250 MG
CHF 423.43
1 G
CHF 801.51
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.24
Numero MDL:
SKU del venditore: AR2909-100MG
CHF 251.70
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-1-(2-methylphenyl)ethanol oxalate
Inchi Code
1S/C9H13NO.C2H2O4/c1-7-4-2-3-5-8(7)9(11)6-10;3-1(4)2(5)6/h2-5,9,11H,6,10H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI
UGJZLXGXDCDGQL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10466
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR2909
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)