Documenti fondamentali
ATE341033682
AstaTech, Inc.
N-(3-(1H-IMIDAZOL-1-YL)PROPYL)METHANESULFONAMIDE HCL
Scegli un formato
100 MG
CHF 255.69
250 MG
CHF 455.38
1 G
CHF 1’227.51
SKU del venditore: AR2507-100MG
CHF 255.69
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 255.69
250 MG
CHF 455.38
1 G
CHF 1’227.51
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.73
Numero MDL:
SKU del venditore: AR2507-100MG
CHF 255.69
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[3-(1H-imidazol-1-yl)propyl]methanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N3O2S.ClH/c1-13(11,12)9-3-2-5-10-6-4-8-7-10;/h4,6-7,9H,2-3,5H2,1H3;1H
InChI
LBBQXFPPRNQMCX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
92%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10332
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR2507
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)