Documenti fondamentali
ATE341033506
AstaTech, Inc.
4-[3,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)PHENOXY]BENZENESULFONYL CHLORIDE
Scegli un formato
100 MG
CHF 237.06
250 MG
CHF 428.76
1 G
CHF 1’057.11
SKU del venditore: AR1976-100MG
CHF 237.06
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 237.06
250 MG
CHF 428.76
1 G
CHF 1’057.11
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.72
Numero MDL:
SKU del venditore: AR1976-100MG
CHF 237.06
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenoxy]benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C14H7ClF6O3S/c15-25(22,23)12-3-1-10(2-4-12)24-11-6-8(13(16,17)18)5-9(7-11)14(19,20)21/h1-7H
InChI
PGXSCQVFAODCAU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10157
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1976
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)