Documenti fondamentali
ATE341033386
AstaTech, Inc.
[3-(3,4-DICHLOROPHENOXY)PHENYL]SULFONYL CHLORIDE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.61
Numero MDL:
Iupac Name
3-(3,4-dichlorophenoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H7Cl3O3S/c13-11-5-4-9(7-12(11)14)18-8-2-1-3-10(6-8)19(15,16)17/h1-7H
InChI
GJIYPOUFLVRLMO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10037
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1616
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)