Documenti fondamentali
ATE341033370
AstaTech, Inc.
3-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENOXY]BENZYLAMINE HCL
Scegli un formato
100 MG
CHF 269.01
250 MG
CHF 488.66
1 G
CHF 1’254.13
SKU del venditore: AR1568-100MG
CHF 269.01
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 269.01
250 MG
CHF 488.66
1 G
CHF 1’254.13
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.71
Numero MDL:
SKU del venditore: AR1568-100MG
CHF 269.01
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
{3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]phenyl}methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H12F3NO.ClH/c15-14(16,17)11-4-6-12(7-5-11)19-13-3-1-2-10(8-13)9-18;/h1-8H,9,18H2;1H
InChI
URFDMOXXSRRAAE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=10021
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1568
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)