Documenti fondamentali
ATE341033219
AstaTech, Inc.
2-(4-FLUOROPHENYL) MORPHOLINE OXALATE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.25
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)morpholine oxalate
Inchi Code
1S/C10H12FNO.C2H2O4/c11-9-3-1-8(2-4-9)10-7-12-5-6-13-10;3-1(4)2(5)6/h1-4,10,12H,5-7H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI
WACMOZTXUUXHAO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=9870
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AR1112
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)