Documenti fondamentali
ATE341033083
AstaTech, Inc.
6-METHOXY-1,4-DIMETHYL-9H-CARBAZOLE-3-CARBALDEHYDE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.3
Numero MDL:
Iupac Name
6-methoxy-1,4-dimethyl-9H-carbazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C16H15NO2/c1-9-6-11(8-18)10(2)15-13-7-12(19-3)4-5-14(13)17-16(9)15/h4-8,17H,1-3H3
InChI
CPXAGPKGSHRHIO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=3269
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=52731
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)