Documenti fondamentali
ATE316038665
AstaTech, Inc.
ETHYL 6-CHLOROQUINOLINE-3-CARBOXYLATE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.67
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 6-chloro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10ClNO2/c1-2-16-12(15)9-5-8-6-10(13)3-4-11(8)14-7-9/h3-7H,2H2,1H3
InChI
AQFMAWLPWUGVKP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1940
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50690
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)