ATE316038375
AstaTech, Inc.
7-CHLOROISOQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID
Scegli un formato
SKU del venditore: 50661-100MG
CHF 508.63
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 50661-100MG
CHF 508.63
Iupac Name
7-chloro-3-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-8-2-1-6-4-9(10(13)14)12-5-7(6)3-8/h1-5H,(H,13,14)
InChI
HIXONRGTPXMCCP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=50661
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)