Documenti fondamentali
ATE245846932
AstaTech, Inc.
7-FLUORO-4-HYDROXY-3-NITROQUINOLINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.15
Numero MDL:
Iupac Name
7-fluoro-3-nitro-4-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H5FN2O3/c10-5-1-2-6-7(3-5)11-4-8(9(6)13)12(14)15/h1-4H,(H,11,13)
InChI
QQCYUTXNUGPTAV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=6631
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=61146
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)