Documenti fondamentali
ATE245844524
AstaTech, Inc.
5-BROMO-2-(2-CHLOROPHENOXY)PYRIMIDINE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.53
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-(2-chlorophenoxy)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H6BrClN2O/c11-7-5-13-10(14-6-7)15-9-4-2-1-3-8(9)12/h1-6H
InChI
XSNINFUWANOXMA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=1016
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=30014
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)