Documenti fondamentali
ATE245844368
AstaTech, Inc.
4-METHYL-PYRIDINE-2-SULFONYL CHLORIDE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.64
Numero MDL:
Iupac Name
4-methyl-2-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2S/c1-5-2-3-8-6(4-5)11(7,9)10/h2-4H,1H3
InChI
YIQOZBGOBMKGRZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-20 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold box
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=830
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=27044
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)