Documenti fondamentali
ATE118889426
AstaTech, Inc.
1-(4-BROMOPHENYL)ISOQUINOLINE
Scegli un formato
100 MG
CHF 270.34
250 MG
CHF 363.53
1 G
CHF 722.96
SKU del venditore: 64702-100MG
CHF 270.34
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 270.34
250 MG
CHF 363.53
1 G
CHF 722.96
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.16
Numero MDL:
SKU del venditore: 64702-100MG
CHF 270.34
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)isoquinoline
Inchi Code
1S/C15H10BrN/c16-13-7-5-12(6-8-13)15-14-4-2-1-3-11(14)9-10-17-15/h1-10H
InChI
KKFQHKICIHIVKP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=7630
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=64702
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)