Documenti fondamentali
ATE067529757
AstaTech, Inc.
1-ISOTHIAZOL-5-YL-ETHANONE
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.17
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
1-(5-isothiazolyl)ethanone
Inchi Code
1S/C5H5NOS/c1-4(7)5-2-3-6-8-5/h2-3H,1H3
InChI
MBWMPBZHWMUNDQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-20 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold box
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=7031
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=62850
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)