ATE014416588
AstaTech, Inc.
BOC-D,L-4,4,4-TRIFLUOROVALINE
About This Item
Iupac Name
N-(tert-butoxycarbonyl)-4,4,4-trifluorovaline
Inchi Code
1S/C10H16F3NO4/c1-5(10(11,12)13)6(7(15)16)14-8(17)18-9(2,3)4/h5-6H,1-4H3,(H,14,17)(H,15,16)
InChI
URADCGNNXPUQAP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=56869
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)