Documenti fondamentali
ATE002883460
AstaTech, Inc.
3-N-FMOC-AMINO-PIPERIDINE HCL
Scegli un formato
1 G
CHF 215.76
5 G
CHF 524.61
25 G
CHF 1’589.61
SKU del venditore: 58589-1G
CHF 215.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 215.76
5 G
CHF 524.61
25 G
CHF 1’589.61
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.87
Numero MDL:
SKU del venditore: 58589-1G
CHF 215.76
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
9H-fluoren-9-ylmethyl 3-piperidinylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C20H22N2O2.ClH/c23-20(22-14-6-5-11-21-12-14)24-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19;/h1-4,7-10,14,19,21H,5-6,11-13H2,(H,22,23);1H
InChI
NSNXXBDVQCSPJY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=5770
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=58589
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)