APOH98738256
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-4,6-dimethylaniline
Scegli un formato
SKU del venditore: PC57494-1G
CHF 1’098.20
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC57494-1G
CHF 1’098.20
Iupac Name
2-fluoro-4,6-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-5-3-6(2)8(10)7(9)4-5/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI
WUZMZSMQPYVTQK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-46-dimethylaniline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)