Documenti fondamentali
APOH97BCFCD1
Apollo Scientific Ltd
2,6-Dimethyl-4-nitroaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Numero MDL:
Iupac Name
2,6-dimethyl-4-nitroaniline
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-5-3-7(10(11)12)4-6(2)8(5)9/h3-4H,9H2,1-2H3
InChI
NSBSVUUVECHDDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-dimethyl-4-nitroaniline
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-dimethyl-4-nitroaniline
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)