APOH95DF8B93
Apollo Scientific Ltd
Methyl 5-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Scegli un formato
SKU del venditore: PC503028-250MG
CHF 240.20
Disponibilità
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC503028-250MG
CHF 240.20
Disponibilità
Iupac Name
methyl 5-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H5ClF4O2/c1-16-8(15)4-2-6(10)5(3-7(4)11)9(12,13)14/h2-3H,1H3
InChI
CQVBWDHNQAACIE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link