APOH94551AB2
Apollo Scientific Ltd
3-Methyl-1-[(methylsulfanyl)methanethioyl]-1H-imidazol-3-ium iodide
About This Item
P. ebollizione
125-127
Iupac Name
3-methyl-1-((methylthio)carbonothioyl)-1H-imidazol-3-ium iodide
Inchi Code
1S/C6H9N2S2.HI/c1-7-3-4-8(5-7)6(9)10-2;/h3-5H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI
WODRHLDYGNXJHT-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methyl-1-methylsulfanylmethanethioyl-1h-imidazol-3-ium-iodide
Boiling point
125-127
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)