Documenti fondamentali
APOH93ED608F
Apollo Scientific Ltd
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 197.30
1 G
CHF 508.60
SKU del venditore: PC303613-250MG
CHF 197.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 197.30
1 G
CHF 508.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.56
Numero MDL:
SKU del venditore: PC303613-250MG
CHF 197.30
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H3ClF4O3/c9-5-2-3(16-8(11,12)13)1-4(6(5)10)7(14)15/h1-2H,(H,14,15)
InChI
MJCOYDVDIFTUBK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethoxybenzoic-acid
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethoxybenzoic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)