Documenti fondamentali
APOH93DA1D2D
Apollo Scientific Ltd
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.99
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H2BrF3O/c8-4-1-5(9)7(11)6(10)3(4)2-12/h1-2H
InChI
BXXUAIPEOHAIKN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-234-trifluorobenzaldehyde
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-bromo-234-trifluorobenzaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)