Documenti fondamentali
APOH93D8D5C6
Apollo Scientific Ltd
N,N-Dimethyl 5-bromo-2-chlorobenzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.53
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-N,N-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H9BrClNO/c1-12(2)9(13)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5H,1-2H3
InChI
NUCDBHWIROOWTR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)