Documenti fondamentali
APOH6F3D058C
Apollo Scientific Ltd
Potassium trifluoro[7-(trifluoromethyl)-4-isoquinolyl]borate
Scegli un formato
250 MG
CHF 128.00
1 G
CHF 363.40
SKU del venditore: PC48929-250MG
CHF 128.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 128.00
1 G
CHF 363.40
About This Item
Peso molecolare:
303.06
Numero MDL:
SKU del venditore: PC48929-250MG
CHF 128.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
potassium trifluoro(7-(trifluoromethyl)isoquinolin-4-yl)borate
Inchi Code
1S/C10H5BF6N.K/c12-10(13,14)7-1-2-8-6(3-7)4-18-5-9(8)11(15,16)17;/h1-5H;/q-1;+1
InChI
RRSZMNNQEUBTOJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-trifluoro7-trifluoromethyl-4-isoquinolylborate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/potassium-trifluoro7-trifluoromethyl-4-isoquinolylborate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)