Documenti fondamentali
APOH6F3D04E0
Apollo Scientific Ltd
tert-Butyldimethylsilyl n-phenylbenzimidate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.5
Numero MDL:
P. ebollizione
71
Iupac Name
tert-butyl(dimethyl)silyl N-phenylbenzenecarboximidoate
Inchi Code
1S/C19H25NOSi/c1-19(2,3)22(4,5)21-18(16-12-8-6-9-13-16)20-17-14-10-7-11-15-17/h6-15H,1-5H3/b20-18+
InChI
CQKWSHDUCPVOAI-CZIZESTLSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyldimethylsilyl-n-phenylbenzimidate
Boiling point
71
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/tert-butyldimethylsilyl-n-phenylbenzimidate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)