Documenti fondamentali
APOH66BABC5C
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.03
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-3-(difluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O2/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,7H,(H,12,13)
InChI
BHKUQEMAVZWRMC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-difluoromethylbenzoic-acid
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-difluoromethylbenzoic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)