Documenti fondamentali
APOH66BABC55
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-(difluoromethyl)benzyl bromide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.94
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-bromo-2-(bromomethyl)-1-(difluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6Br2F2/c9-4-5-3-6(10)1-2-7(5)8(11)12/h1-3,8H,4H2
InChI
FCYOOVRCJNZMPE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-difluoromethylbenzyl-bromide
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-difluoromethylbenzyl-bromide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)