Documenti fondamentali
APOH580DAEB5
Apollo Scientific Ltd
2,3-Difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.99
Numero MDL:
Iupac Name
2,3-difluoro-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H2F5IO/c8-5-3(13)1-2-4(6(5)9)14-7(10,11)12/h1-2H
InChI
FPOGKNILYMORJC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Oil
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-1-iodo-4-trifluoromethoxybenzene
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/23-difluoro-1-iodo-4-trifluoromethoxybenzene
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)