Documenti fondamentali
APOH580DAE97
Apollo Scientific Ltd
1-Benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole
Scegli un formato
1 G
CHF 90.60
5 G
CHF 266.60
SKU del venditore: OR9607-1G
CHF 90.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 90.60
5 G
CHF 266.60
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.98
Numero MDL:
SKU del venditore: OR9607-1G
CHF 90.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
65-67
Iupac Name
1-benzyl-3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C9H7Br2N3/c10-8-12-9(11)14(13-8)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI
YXSNCHAOAYRKCF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
91%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-benzyl-35-dibromo-1h-124-triazole
Boiling point
65-67
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-benzyl-35-dibromo-1h-124-triazole
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)